missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUV420h1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18212013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18212013 100 μL 100 microlitros
18682218 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18212013 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP257721

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SUV420h1 Polyclonal specifically detects SUV420h1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUV420h1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C630029K18Rik, CGI85, CGI-85, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H1, KMT5B, KMT5B Lysine N-methyltransferase 5B, MGC118906, MGC118909, MGC21161, MGC703, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1, suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila), suv4-20h1
Símbolos de los genes KMT5B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DQGEHSGTVGVPVSYTDCAPSPVGCSVVTSDSFKTKDSFRTAKSKKKRRITRYDAQLILENNSGIPKLTLR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51111
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.