Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Hinged Door for Kompatto Workstation
Tienda BICASA Productos
Click to view available options
Incluye:
Puerta de apertura derecha
Puerta de apertura izquierda
Color de marco:
Antracita
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For Kompatto Series Workstation
- Suspended under the countertop
- Doors: 270° degrees opening - Automatic hold-closing hinges
- Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Steel sheet shelf (height-adjustable) - Keyable lock as option
- Fire-retardant particleboard body
- Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
- Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Suspended Undercounter Cabinet |
| Color | Light Gray |
| Color de marco | Antracita |
| Material | Particleboard |
| N.º de estantes | 1 |
| Incluye | Puerta de apertura izquierda |
| Para utilizar con (equipo) | Kompatto Series Workstation |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Anchura (imperial) | 19.7 in. |
| Anchura (métrico) | 500 mm |