Descripción
SUSD4 Polyclonal specifically detects SUSD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SUSD4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q5VX71 |
| Alias de gen | FLJ10052, PRO222, sushi domain containing 4, sushi domain-containing protein 4, YHGM196 |
| Símbolos de los genes | SUSD4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only