missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUSD2 Antibody (944827) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18593908 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593908 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593908

Marca: Novus Biologicals FAB90561M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SUSD2 Monoclonal antibody specifically detects SUSD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUSD2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 944827
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BK65A6.2, FLJ22778, Sushi domain (SCR repeat) containing, sushi domain containing 2, sushi domain-containing protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived human SUSD2, Met1-Ala785, Accession # Q9UGT4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56241
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.