missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUSD2 Antibody (1279D) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587428 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587428

Marca: Novus Biologicals FAB90563Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SUSD2 Monoclonal antibody specifically detects SUSD2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUSD2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1279D
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BK65A6.2, FLJ22778, Sushi domain (SCR repeat) containing, sushi domain containing 2, sushi domain-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line-derived human SUSD2, Met1-Ala785, Accession # Q9UGT4
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56241
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.