missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Survivin Antibody (91630) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18568719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18568719 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18568719

Marca: Novus Biologicals FAB886Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Survivin Monoclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Survivin
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 91630
Conjugado DyLight 755
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Survivin, Met1-Asp142, Accession # O15392
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Astrocyte Markers, Cancer, Growth and Development, Innate Immunity, Mitotic Regulators, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.