Descripción
- Calidad profesional para una limpieza de superficies eficaz
- Su resistente textura y gran capacidad de absorción hace que sea ideal para eliminar el aceite, la grasa, los lubricantes y la suciedad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Wet Wipe |
| Longitud (imperial) | 17.13 yd. |
| Longitud (métrico) | 15.66 m |
| Anchura (imperial) | 5.31 in. |
| Anchura (métrico) | 13.5 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC MIX Credit |
| Color | White |
| Tela | 1-ply |
| Incluye | Solo recarga |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC MIX Credit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?