missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUPT7L Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18482841 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18482841 25 μL 25 microlitros
18004107 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18482841

Marca: Novus Biologicals NBP19372225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

SUPT7L Polyclonal specifically detects SUPT7L in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUPT7L
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen adenocarcinoma antigen ART1, KIAA0764, MGC90306, SPT7L, STAF65, STAF65(gamma), STAF65G, STAF65gamma, STAGA complex 65 gamma subunit, STAGA complex 65 subunit gamma, suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like, SUPT7H
Símbolos de los genes SUPT7L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HEYCLKFTKLLRFAVDREARLGQTPFPDVMEQVFHEVGIGSVLSLQKFWQHRIKDYHSYMLQISKQLSEEYERIVNPEKATEDAKPVKIK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9913
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.