missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUPT7L Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18004107 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
25 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
18004107 0.1 mL 0.10 ml
18482841 25 μL 25 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18004107

Brand: Novus Biologicals NBP193722

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

SUPT7L Polyclonal specifically detects SUPT7L in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno SUPT7L
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen adenocarcinoma antigen ART1, KIAA0764, MGC90306, SPT7L, STAF65, STAF65(gamma), STAF65G, STAF65gamma, STAGA complex 65 gamma subunit, STAGA complex 65 subunit gamma, suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like, SUPT7H
Símbolos de los genes SUPT7L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:HEYCLKFTKLLRFAVDREARLGQTPFPDVMEQVFHEVGIGSVLSLQKFWQHRIKDYHSYMLQISKQLSEEYERIVNPEKATEDAKPVKIK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9913
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.