Learn More
Suppressor of Ty 4 homolog 1 Antibody (OTI6B10), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18186257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18186257 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18186257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274412AF350
Mouse Monoclonal Antibody
Suppressor of Ty 4 homolog 1 Monoclonal specifically detects Suppressor of Ty 4 homolog 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Suppressor of Ty 4 homolog 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6B10
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DRB sensitivity-inducing factor 14 kDa subunit, DRB sensitivity-inducing factor small subunit, DSIF p14, DSIF small subunit, SPT4, SPT4HhSPT4, suppressor of Ty (S.cerevisiae) 4 homolog 1, suppressor of Ty 4 homolog 1 (S. cerevisiae), SUPT4H, transcription elongation factor SPT4
Símbolos de los genes SUPT4H1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Suppressor of Ty 4 homolog 1 (NP_003159) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6827.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1