Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 100 μL Low Retention Pipette Tips
Descripción
- Se adapta a las pipetas Eppendorf™ de 100 y 200 μl
- Punta biselada
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Dispensación por volumen (métrico) | 100 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,95 in |
| Longitud (métrico) | 49,7 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Declaraciones de limpieza | Libre de proteasa, ADN humano, ATP, RNasa/DNasa y endotoxina |
| Mostrar más |