Learn More
Cytiva Paquetes de laboratorio de grado de preparación de medios Superose™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Grado de preparación Superdose 12
Grado de preparación Superdose 6
Presión máxima:
100psi
58psi
Tamaño de la unidad:
125 ml
Descripción
- Permiten una alta recuperación de una amplia variedad de proteínas—biomoléculas, péptidos, polinucleótidos, etc.
- Se suministra como medio de filtración a granel, para separaciones preparativas
- Diseñado como un complemento de las columnas preempaquetadas Superose PC; se puede empaquetar de forma eficiente bajo presión media
- Grado de preparación6 Superpose destinado a biomoléculas de un amplio rango de fraccionamiento; Superpose 12, para proteínas de mayor peso molecular
Información de órdenes
Supplied in 125mL containers
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Unidad |
| Caudal | 40 cm/h |
| Tamaño de partículas | 30-40 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba o sistema de AKTAdesign™ |
| Volumen del lecho | ≈ 100 ml |
| Tipo de producto | Grado de preparación Superdose 12 |
| Para utilizar con (aplicación) | Separaciones de proteínas y otras biomoléculas según tamaño |
| Presión máxima | 100psi |
| Intervalo de pH | De 3 a 12 |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- superose 12 prep grade
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol