Descripción
Superloop™ permite la introducción de grandes volúmenes de muestras en un sistema de líquido presurizado. Sustituye a un bucle de muestra simple.
- Tubo de vidrio de repuesto de 10 ml o 50 ml con rosca y ranura
- Fabricado con vidrio de borosilicato
- El tubo tiene una escala graduada en incrementos de 1 ml
- Se utiliza junto con la válvula de inyección MV-7 o INV-907
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo de vidrio de repuesto |
| Modelo | Graduados, con rosca y ranura |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño (métrico) | 10 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía líquida |
| Para utilizar con (equipo) | Para Superloop de 10 ml |