Learn More
Cytiva Tubos de vidrio Superloop™
Código de producto. 11320122 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para Superloop de 10 ml
Para Superloop de 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11320122
Marca: Cytiva 19516501
Pieza de repuesto para conjuntos Superloop™. Los tubos de vidrio Cytiva Superloop™ son tubos graduados de borosilicato con rosca y ranura para utilizar en conjuntos Superloop de 10 ml o 50 ml.
Superloop™ permite la introducción de grandes volúmenes de muestras en un sistema de líquido presurizado. Sustituye a un bucle de muestra simple.
  • Tubo de vidrio de repuesto de 10 ml o 50 ml con rosca y ranura
  • Fabricado con vidrio de borosilicato
  • El tubo tiene una escala graduada en incrementos de 1 ml
  • Se utiliza junto con la válvula de inyección MV-7 o INV-907
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubo de vidrio de repuesto
Modelo Graduados, con rosca y ranura
Material Vidrio de borosilicato
Tamaño (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Para cromatografía líquida
Para utilizar con (equipo) Para Superloop de 50 ml