Learn More
Thermo Scientific™ Mezcladora digital de 4 puestos Super-Nuova™, 220-240 V
Lleve a cabo estudios de solubilidad, digestión, titulación y enzimáticos con los agitadores digitales de varias posiciones Thermo Scientific™ Super-Nuova™.
Marca: Thermo Scientific™ S136030-33Q
Detalles adicionales : Peso : 7.71110kg
Descripción
Lleve a cabo estudios de solubilidad, digestión, titulación y enzimáticos con los agitadores digitales de varias posiciones Thermo Scientific™ Super-Nuova™. Con cuatro posiciones de agitación controladas individualmente, partes superiores de cerámica y memoria de 4 funciones, estos agitadores se han diseñado para ofrecer un acoplamiento más sólido y control de agitación con características avanzadas de seguridad. Ideales para laboratorios con varios usuarios.
- El control de agitación Thermo Scientific™ Stir Trac™ proporciona una agitación mejorada a baja velocidad, una velocidad constante y un acoplamiento magnético fuerte, lo que reduce el riesgo de desacoplamiento de la barra agitadora
- El control por microprocesador garantiza ajustes precisos y estables de la velocidad de mezcla
- La función de frenado Stir Trac detiene inmediatamente la barra de mezcla para permitir la extracción rápida de los frascos
- El mando único permite regular la velocidad; la función de bloqueo evita cambios accidentales
- Indicador digital de rpm
- Se limpian fácilmente y son resistentes a álcalis y ácidos
- La superficie de cerámica reflectante blanca de una pieza favorece la visibilidad de las muestras
- Agitación ajustable en unidades de 1 rpm
- El puerto RS-232 envía el recuento de tiempo y la velocidad de agitación (punto de ajuste de referencia) directamente al PC
Características de seguridad
- El resistente cuerpo de aluminio colado de perfil bajo ofrece estabilidad y durabilidad
- El diseño de la unidad protege los componentes internos de los derrames accidentales
- El temporizador autónomo desactiva la mezcla después de 1, 2, 4, 8 ó 12 horas
Incluye:
- Cable de alimentación y clavija separables
Especificaciones
De 50 a 1200 rpm | |
Cerámica | |
Cuadrada | |
16,2 x 11,3 x 4 in (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) | |
10,2 cm | |
41,1 cm | |
10,25 in | |
28,7 cm | |
50/60 Hz | |
4 posiciones, 220-240 V | |
Agitador | |
9,3 kg |
5 | |
Digital | |
220/240 V | |
4 in | |
16,2 in | |
10,25 in | |
11,3 in | |
220/240 V 50/60Hz | |
cCSAus, CE | |
Aluminio | |
20,5 lb |