missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sunitinib, MedChemExpress

Código de producto. 16464806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464806 100 mg 100 miligramos
16490956 200 mg 200 miligramos
16481546 500 mg 500 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464806

Marca: Medchem Express HY10255A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sunitinib (SU 11248) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for VEGFR2 and PDGFRβ, respectively. Sunitinib, an ATP-competitive inhibitor, effectively inhibits autophosphorylation of Ire1α by inhibiting autophosphorylation and consequent RNase activation.

Sunitinib (SU 11248) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 80 nM and 2 nM for VEGFR2 and PDGFRβ, respectively. Sunitinib, an ATP-competitive inhibitor, effectively inhibits autophosphorylation of Ire1α by inhibiting autophosphorylation and consequent RNase activation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sunitinib
CAS 557795-19-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27FN4O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo SU 11248
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (52.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=C(NC(/C=C2C(NC3=C\2C=C(C=C3)F)=O)=C1C)C
Peso molecular (g/mol) 398.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.