Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ SunFlo™ Dissolution Filters
Manufactured of Ultra High Molecular Weight (UHMW) foamed porous polyethylene
Marca:  Thermo Scientific™ 14823272
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11922005
  • en la oferta / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • Full flow design removes small particulates
  • Fit securely on the end of a 1/8 in. cannula or sample probe
Especificaciones
Especificaciones
45 µm
Case of 1000
1/8 in. Cannula or Probe
Recomendaciones
Recomendaciones