missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUMO2/3 Antibody (SM23/496), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18710072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18710072 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18710072 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234717JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SUMO2/3 Monoclonal antibody specifically detects SUMO2/3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUMO2/3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SM23/496
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HSMT3, small ubiquitin-like modifier 2, SMT3A, SMT3B, SMT3H2, SUMO2, SUMO3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SUMO2/3 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.