missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUMO1 Antibody (SM1/495), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18153659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18153659 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18153659

Marca: Novus Biologicals NBP234716AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SUMO1 Monoclonal specifically detects SUMO1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUMO1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SM1/495
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen DAP1, GAP modifying protein 1, GAP-modifying protein 1, GMP1SMT3CSMT3H3OFC10UBL1PIC1, SENP2, sentrin, small ubiquitin-related modifier 1, SMT3, SMT3 homolog 3, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast), Smt3C, SUMO-1, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, ubiquitin-like 1 (sentrin), Ubiquitin-like protein SMT3C, Ubiquitin-like protein UBL1
Símbolos de los genes SUMO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SUMO1 protein (Uniprot: P63165)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7341
Especificidad de la prueba This monoclonal antibody is specific to SUMO-1 and shows no cross-reaction with either SUMO-2 or SUMO-3. The small ubiquitin-related modifier (SUMO) proteins, which include SUMO-1, SUMO-2 and SUMO-3, belong to the ubiquitin-like protein family. Like ubiquitin, the SUMO proteins are synthesized as precursor proteins that undergo processing before conjugation to target proteins. Also, both utilize the E1, E2, and E3 cascade enzymes for conjugation. However, SUMO and ubiquitin differ with respect to targeting. Ubiquitination predominantly targets proteins for degradation, whereas sumoylation targets proteins to a variety of cellular processing, including nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis and protein stability. The unconjugated SUMO-1 protein localizes to the nuclear membrane.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.