Descripción
- Cualitativo
- Más seguro que el peligroso y tóxico papel de acetato de plomo
- Los iones de sulfuro y el sulfuro de hidrógeno dan reacciones positivas
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De blanco a marrón/negro |
| Formato | Bobina |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de sulfuro de hidrógeno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Papel de prueba cualitativa |
| Longitud (métrico) | 5000 mm |
| Anchura (métrico) | 7 mm |