missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUCLG1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18140850 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18140850 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18140850

Marca: Novus Biologicals NBP297325FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SUCLG1 Polyclonal specifically detects SUCLG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUCLG1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.2.1, EC 6.2.1.4, FLJ21114, FLJ43513, GALPHA, MTDPS9, SCS-alpha, succinate-CoA ligase, alpha subunit, succinate-CoA ligase, GDP-forming, alpha subunit, succinyl-CoA ligase [GDP-forming] subunit alpha, mitochondrial, Succinyl-CoA synthetase subunit alpha, SUCLA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUCLG1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.