Learn More
Memmert™ Bastidor inferior para estufas de vacío y módulos de bomba apilables, altura total de 1650 mm, para Vo49
Código de producto. 16354567 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
463 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
16354567 463 mm cada uno
1 options
Código de producto. 16354567
Marca: Memmert™ VO49E02031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Analizador modelo 400
Tipo Bastidor inferior
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 529 mm
Fondo (métrico) 463 mm