Learn More
Memmert™ Bastidor inferior para estufas de vacío y módulos de bomba apilables, altura total de 1650 mm, para Vo101
Tienda Memmert ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Analizador modelo 500 |
| Tipo | Tubular |
| Material | Acero inoxidable recubierto de esmalte negro |
| Anchura (métrico) | 689 mm |
| Fondo (métrico) | 533 mm |