Learn More
Óxido de estireno, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Styrene oxide |
Punto de fusión | -37.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0500g/mL |
Punto de ebullición | 194.0°C |
Temperatura de inflamación | 74°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.5330 to 1.5360 |