Learn More
Abnova™ STX18 Recombinant Protein
Código de producto. 16160403
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16160403 10 μg 10 microgramos
16170403 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16160403
Marca: Abnova™ H00053407P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso NP_058626
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 53407
Peso molecular 62.48
Nombre STX18 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MAVDITLLFRASVKTVKTRNKALGVAVGGGVDGSRDELFRRSPRPKGDFSSRAREVISHIGKLRDFLLEHRKDYINAYSHTMSEYGRMTDTERDQIDQDAQIFMRTCSEAIQQLRTEAHKEIHSQQVKEHRTAVLDFIEDYLKRVCKLYSEQRAIRVKRVVDKKRLSKLEPEPNTKTRESTSSEKVSQSPSKDSEENPATEERPEKILAETQPELGTWGDGKGEDELSPEEIQMFEQENQRLIGEMNSLFDEVRQIEGRVVEISRLQEIFTEKVLQQEAEIDSIHQLVVGATENIKEGNEDIREAIKNNAGFRVWILFFLVMCSFSLLFLDWYDS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen DKFZp686O15149/Ufe1
Nombre común STX18
Símbolo de gen STX18
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution