Learn More
Cole-Parmer™ Bloque para termobloque Stuart™
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Dual Control Digital
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8 °C a 130 °C
Ambiente +8 °C a 200 °C
De 50 °C a 200 °C
N.º de bloques:
2
3
Descripción
Diseñado para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, tubos de microcentrífuga y cubetas y placas de microtitulación.
- Elección de temperatura máxima de 130 ° o 200 °C
- Configuración y pantalla digital
- Temperaturas uniformes y estables
- La excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura se mantienen a través de controles electrónicos sensibles.
- Calienta a 100 °C en menos 12 de minutos.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de controlador | Digital |
Admite | Heating Blocks |
Material | metálica |
No. of Places | 2 bloques |
tipo de tapón | UK |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +8 °C a 130 °C |
Tipo | Baño seco/bloque |
N.º de bloques | 2 |
Estabilidad de la temperatura | A 37 °C ±0,1 °C |
Uniformidad de temperatura | Con bloque a 37 °C ± 0,1 °C; dentro del bloque a 130 °C ± 1 °C |