missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Striatin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062202 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18679270 0.02 mL 0.02 ml
18618280 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679270

Marca: Novus Biologicals NBP2934100.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Striatin Polyclonal antibody specifically detects Striatin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Striatin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen MGC125642, SG2NA, striatin, striatin, calmodulin binding protein, striatin, calmodulin-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 581-780 of human STRN (NP_003153.2). HQRLLSCSADGTLRLWNTTEVAPALSVFNDTKELGIPASVDLVSSDPSHMVASFSKGYTSIFNMETQQRILTLESNVDTTANSSCQINRVISHPTLPISITAHEDRHIKFYDNNTGKLIHSMVAHLEAVTSLAVDPNGLYLMSGSHDCSIRLWNLESKTCIQEFTAHRKKFEESIHDVAFHPSKCYIASAGADALAKVFV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6801
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.