Learn More
Cytiva Columna de cromatografía StrepTrap XT
Código de producto. 16466149 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
16466149 1 x 5 mL cada uno
16522542 1 x 1 mL cada uno
16456149 5 x 1 mL paquete de 5
16476149 5 x 5 mL paquete de 5
4 options
Código de producto. 16466149
Marca: Cytiva 29401322
StrepTrap XP es una columna empaquetada con resina de sefarosa Strep-Tactin™ XT para purificar proteínas recombinantes Strep-Tag™ II y Twin-Strep-tag™.
  • Para uso con Strep-Tactin™ XT Sepharose™
  • Preenvasado en columnas de cromatografía para mayor comodidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 1 x 5 mL
Altura (métrico) 25 mm
Caudal 5 ml/min
Tipo de columna Affinity Column
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes marcadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™
compliance-icons
Nombre del producto
  • streptrap XT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol