Includes
10X Tampón de adsorción/lavado (TBS), tampón de elución 10X y tampón de bloqueo
- Las soluciones madre pueden diluirse directamente en las botellas suministradas para almacenamiento
- Elimina la preparación del tampón, que requiere mucho tiempo, lo que permite un enriquecimiento de proteínas rápido y reproducible
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido del kit | Columna de centrifugado y 96-placas de filtro de pocillos, fijación 10-X, tampón de lavado (TBS), tampón de elución 10X, tampón de bloqueo, Estreptavidina Sepharose HP |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Cantidad | 16 reacciones |
| Tipo | Estreptavidina HP SpinTrap Buffer Kit |
| Tipo de ligando | Estreptavidina |
| Suficiente para | 16 reacciones |