Learn More
Cytiva Placas de estreptavidina HP MultiTrap™
Código de producto. 11723329 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
:
4 placas de 96 pocillos
Código de producto.
11723329 4 placas de 96 pocillos
1 options
Código de producto. 11723329
Marca: Cytiva 28903131
Enriquecimiento de proteínas rápido y fiable mediante biomoléculas biotiniladas inmovilizadas en 96-placas filtrantes de pocillos preenvasados
  • Protocolo flexible con condiciones de elución formateadas para electroforesis y flujos de análisis LC-MS
  • Útil para explotar las fuertes interacciones de la biotina y estreptavidina o las interacciones algo más débiles de 2-iminobiotina y estreptavidina
  • También se puede utilizar para el enriquecimiento directo de proteínas biotiniladas. Al unir una proteína biotinilada específica a la columna, también se pueden investigar las interacciones proteína-proteína
  • Cada pocillo está preenvasado con medio de alto rendimiento Streptavidin Sepharose™
  • Fácil ampliación a Streptavidin HP SpinTrap™ o HiTrap™ columnas preempaquetadas de Streptavidin HP
  • Se puede utilizar con centrifugación o vacío, manualmente o en sistemas robóticos automatizados
Medio de estreptavidina Sepharose HP
  • Matriz: Agarosa altamente entrecruzada, 6 %
  • Capacidad de unión: medio > 300 nmol biotina/ml; medio 6 mg biotinilado BSA/ml
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Estabilidad de pH (a largo plazo): De 4 a 9
Placas
  • volumen del pocillo: 800 μL
  • Volumen máximo de carga de muestra: 600 μL
  • Volumen medio: 50 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión > 300 Nm/ml
Caudal <150 cm/h
Contenido del kit Estreptavidina Sepharose HP, columna de centrifugación y placas de filtro de 96 pocillos
Material Polipropileno/polietileno
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 34 μm
Cantidad 4 placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Enriquecimiento de proteínas, investigación de interacción proteína-proteína
Tipo Placa de estreptavidina HP MultiTrap
Suficiente para Placa de 4 x 96 pocillos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Streptavidin HP MultiTrap
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.