Learn More
Cytiva Resina de cromatografía Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Descripción
- Proteínas recombinantes Strep-tag II y Twin-Strep-tag altamente puras
- Purificaciones rápidas con elución simple
- Las condiciones fisiológicas y la elución suave preservan la actividad de la proteína objetivo.
- Regeneración rápida y sencilla
- Compatible con una amplia gama de detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
Especificaciones
Especificaciones
| Estabilidad | Estable en todos los tampones acuosos más utilizados |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con Strep-tag II y Twin-Strep-tag |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 a 8 °C en etanol al 20 % |
| Capacidad de unión | Aprox. 10 mg de proteína con Strep-tag II o Twin-Strep-tag/ml de resina |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Matriz | Agarosa muy entrecruzada, esférica, rígida |
| Intervalo de pH | pH de 6 a 10 |
| Densidad (métrico) | Aprox. 5 mg/ml de resina |
| Tipo de ligando | Strep-Tactin XT |
| Cantidad de embalaje | 10 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.