Learn More
Cytiva Resina de cromatografía Strep-Tactin™ XT Sepharose™
Código de producto. 16496149 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
10 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
16496149 50 mL 50 ml
16486149 10 ml 10 ml
2 options
Código de producto. 16496149
Marca: Cytiva 29401326
Resina de cromatografía Cytiva para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con Strep-tag™ II y Twin-Strep-tag™
  • Proteínas recombinantes Strep-tag II y Twin-Strep-tag altamente puras
  • Purificaciones rápidas con elución simple
  • Las condiciones fisiológicas y la elución suave preservan la actividad de la proteína objetivo.
  • Regeneración rápida y sencilla
  • Compatible con una amplia gama de detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estabilidad Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con Strep-tag II y Twin-Strep-tag
Requisitos de almacenamiento De 2 a 8 °C en etanol al 20 %
Capacidad de unión Aprox. 10 mg de proteína con Strep-tag II o Twin-Strep-tag/ml de resina
Tamaño de partículas 34 μm
Matriz Agarosa muy entrecruzada, esférica, rígida
Intervalo de pH pH de 6 a 10
Densidad (métrico) Aprox. 5 mg/ml de resina
Tipo de ligando Strep-Tactin XT
Cantidad de embalaje 50 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • StrepTactin XT Sepharose, 50 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.