Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
Código de producto. 17266551 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17266551
Marca: Uvex™ 8930917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Color: negro/azul
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster, malla
  • Transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante
  • Ribetes reflectantes
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXXXXL
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto General Purpose Jacket
Grosor 260 g/m²