Descripción
- Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
- Color: negro/azul
- Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100 % poliéster, malla
- Transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante
- Ribetes reflectantes
- Tamaños: S-XXXL
- Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XXXL |
| Sexo | Para hombre |
| Material | Poliéster |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | General Purpose Jacket |
| Grosor | 260 g/m² |