Learn More
STRBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062340 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18625830 0.02 mL 0.02 ml
18677281 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18625830
Marca: Novus Biologicals NBP2945700.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
STRBP Polyclonal antibody specifically detects STRBP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STRBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp434N214, FLJ11307, FLJ14223, FLJ14984, ILF3L, interleukin enhancer binding factor 3-like, MGC21529, MGC3405, p74, spermatid perinuclear RNA binding protein, spermatid perinuclear RNA-binding protein, SPNRFLJ21960
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-190 of human STRBP (NP_060857.2). CALKHVSDWLDETNKGTKTEGETEVKKDEAGENYSKDQGGRTLCGVMRIGLVAKGLLIKDDMDLELVLMCKDKPTETLLNTVKDNLPIQIQKLTEEKYQVEQCVNEASIIIRNTKEPTLTLKVILTSPLIRDELEKKDGENVSMKDPPDLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55342
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG