missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STRBP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18625830 0.02 mL 0.02 ml
18677281 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18625830

Proveedor: Novus Biologicals NBP2945700.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

STRBP Polyclonal antibody specifically detects STRBP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STRBP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen DKFZp434N214, FLJ11307, FLJ14223, FLJ14984, ILF3L, interleukin enhancer binding factor 3-like, MGC21529, MGC3405, p74, spermatid perinuclear RNA binding protein, spermatid perinuclear RNA-binding protein, SPNRFLJ21960
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-190 of human STRBP (NP_060857.2). CALKHVSDWLDETNKGTKTEGETEVKKDEAGENYSKDQGGRTLCGVMRIGLVAKGLLIKDDMDLELVLMCKDKPTETLLNTVKDNLPIQIQKLTEEKYQVEQCVNEASIIIRNTKEPTLTLKVILTSPLIRDELEKKDGENVSMKDPPDLL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55342
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.