Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Código de producto. 12597716
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 900 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1800 x 900 mm
Estilo de parte superior:
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Vidrio emalite
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Estilo de parte superior unitSize
12597716 750 x 1200 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12547856 750 x 900 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12638832 750 x 900 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12589026 750 x 1200 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12541766 750 x 1200 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12589235 750 x 1800 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12556486 750 x 1800 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12575486 750 x 900 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12618832 750 x 1800 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
9 options
Código de producto. 12597716
Marca: Equip Labo™ 8127
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Protector de salpicaduras para banco de paja
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 1200 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Incluye Encimera de cerámica de gres extruida blanca
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Cerámica de gres extruida blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 120 cm