Learn More
Equip Labo™ Protectores de salpicaduras para banco de paja
Código de producto. 12575486
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 900 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1800 x 900 mm
Estilo de parte superior:
Cerámica de gres extruida blanca
Melamina blanca
Vidrio emalite
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Estilo de parte superior unitSize
12575486 750 x 900 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12547856 750 x 900 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12638832 750 x 900 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12589026 750 x 1200 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12541766 750 x 1200 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12597716 750 x 1200 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
12589235 750 x 1800 x 900 mm Vidrio emalite cada uno
12556486 750 x 1800 x 900 mm Melamina blanca cada uno
12618832 750 x 1800 x 900 mm Cerámica de gres extruida blanca cada uno
9 options
Código de producto. 12575486
Marca: Equip Labo™ 8163
Especificaciones
Tipo de producto Protector de salpicaduras para banco de paja
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 750 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 750 x 900 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Estilo de parte superior Melamina blanca
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 900 mm