Learn More
Merck Membrana ™ Strat-M
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Principios activos
- Activos cosméticos
- Formulaciones
- Productos de cuidado personal
- Pesticidas y productos químicos
- Predice la difusión en piel humana para una amplia gama de compuestos y formulaciones
- Presenta permeabilidad diferencial en presencia de potenciadores y es compatible con formatos de formulación comunes, por lo que es apropiado para su uso durante la optimización de la formulación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Polietersulfona, poliolefina, lípidos sintéticos posteriores al tratamiento |
| Código de filtro | SKBM |
| Tipo de superficie | Plano |
| Grosor (métrico) | 300 μm |
| Tipo | Modelo de prueba de difusión transdérmica |
| Diámetro (métrico) | 2,5 cm |