Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Código de producto. p-7145769 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16194567 30 ml paquete de 72
16104577 60 ml paquete de 48
16134577 240 ml paquete de 36
16184567 480 ml paquete de 24
16114577 950 ml paquete de 24
5 options
Código de producto. 16194567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translúcidos y duraderos
  • Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y. mayor claridad de contacto
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural
Diámetro exterior del cuello (métrico) 39 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos
Incluye Tapón
Altura con tapón (métrico) 43 mm
Material Polipropileno
Cantidad 72
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 43-400
Claridad Translúcido
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43-400 mm
Diámetro (métrico) 38 mm
Tipo de tapón Tapón