Descripción
Características:
- Opciones de combinación flexibles y optimizadas para diferentes formatos de caja
- Retiene la forma en la temperatura de congelación de - 86°C para el almacenamiento de muestras o la esterilización en autoclave durante 20 minutos a 121°C para la esterilización
- Código grabado con láser, alfanumérico, individual y fiable asignado a cada ubicación de muestra
- Minimiza los errores de asignación
- Proporciona legibilidad de alto contraste.
- Se mantiene de forma permanente
- Las cinco etiquetas de inscripción adicionales en la tapa permiten el etiquetado personalizado por el usuario
- Se adapta a todos los formatos habituales de tubos: tubos criogénicos, tubos de microcentrífuga, tubos cónicos de 15 y 50 ml y otros recipientes de laboratorio
- Cajas de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml con ranuras de ventilación para un proceso de congelación con distribución uniforme
- Evita daños o roturas de tubos, que suelen producirse con frecuencia al congelar formatos de tubos largos en cajas cerradas
- Compatible con sistemas comunes de gradilla de para congelador y las distintas variantes de rejilla interior
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos criogénicos con conector de tapón (de 1 a 2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 81 |
| Apilables | Sí |
| N.º de gradillas | 9 x 9 |
| N.° por paquete | 3 unidades |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Altura (métrico) | 52,8 mm |