missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STK38L Antibody (OTI4D8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18126816 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18126816 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18126816

Marca: Novus Biologicals NBP274403

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STK38L Monoclonal specifically detects STK38L in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STK38L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D8
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0965nuclear Dbf2-related 2, NDR2 protein kinase, NDR2serine/threonine-protein kinase 38-like, Nuclear Dbf2-related kinase 2, serine/threonine kinase 38 like
Símbolos de los genes STK38L
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-281 of human STK38L(NP_055815) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 53.8 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23012
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.