missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STK35 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651322 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18651322 0.1 mL 0.10 ml
18608981 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18651322

Marca: Novus Biologicals NBP2944230.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

STK35 Polyclonal antibody specifically detects STK35 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STK35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen bA550O8.2, CLIK-1, CLIK1Serine/threonine-protein kinase 35 L1, CLP-36 interacting kinase, CLP-36-interacting kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PDIK1, PDLIM1-interacting kinase 1, serine threonine kinase 35 long form, serine/threonine kinase 35, serine/threonine-protein kinase 35, STK35L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 190-380 of human STK35 (NP_543026.2). RPEGGGGSARPRYSLLAEIGRGSYGVVYEAVAGRSGARVAVKKIRCDAPENVELALAEFWALTSLKRRHQNVVQFEECVLQRNGLAQRMSHGNKSSQLYLRLVETSLKGERILGYAEEPCYLWFVMEFCEGGDLNQYVLSRRPDPATNKSFMLQLTSAIAFLHKNHIVHRDLKPDNILITERSGTPILKVA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140901
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.