Learn More
STK35 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18608981 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18608981 0.02 mL 0.02 ml
18651322 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18608981 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2944230.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
STK35 Polyclonal antibody specifically detects STK35 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STK35
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen bA550O8.2, CLIK-1, CLIK1Serine/threonine-protein kinase 35 L1, CLP-36 interacting kinase, CLP-36-interacting kinase 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, PDIK1, PDLIM1-interacting kinase 1, serine threonine kinase 35 long form, serine/threonine kinase 35, serine/threonine-protein kinase 35, STK35L1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 190-380 of human STK35 (NP_543026.2). RPEGGGGSARPRYSLLAEIGRGSYGVVYEAVAGRSGARVAVKKIRCDAPENVELALAEFWALTSLKRRHQNVVQFEECVLQRNGLAQRMSHGNKSSQLYLRLVETSLKGERILGYAEEPCYLWFVMEFCEGGDLNQYVLSRRPDPATNKSFMLQLTSAIAFLHKNHIVHRDLKPDNILITERSGTPILKVA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140901
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG