missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STK11IP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
433.00€ - 572.00€
Especificaciones
| Antígeno | STK11IP |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18498150
|
Novus Biologicals
NBP1-82885-25ul |
25 μL |
433.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18220836
|
Novus Biologicals
NBP1-82885 |
0.1 mL |
572.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
STK11IP Polyclonal specifically detects STK11IP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| STK11IP | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 114790 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MCLVVVSDRRLYLLKVTGEMREPPASWLQLTLAVPLQDLSGIELGLAGQSLRLEWAAGAGRCVLLPRDARHCRAFLEELLDVLQSL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| KIAA1898LKB1 interacting protein, LIP1serine/threonine kinase 11-interacting protein, LKB1-interacting protein 1, LKB1IPserine/threonine-protein kinase 11-interacting protein, serine/threonine kinase 11 interacting protein, STK11IP1STK11 interacting protein | |
| STK11IP | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto