Learn More
STK11IP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-82885-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18498150
  • 433.00€ / 25 microlitros
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
STK11IP Polyclonal specifically detects STK11IP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
STK11IP
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
KIAA1898LKB1 interacting protein, LIP1serine/threonine kinase 11-interacting protein, LKB1-interacting protein 1, LKB1IPserine/threonine-protein kinase 11-interacting protein, serine/threonine kinase 11 interacting protein, STK11IP1STK11 interacting protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
114790
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
STK11IP
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MCLVVVSDRRLYLLKVTGEMREPPASWLQLTLAVPLQDLSGIELGLAGQSLRLEWAAGAGRCVLLPRDARHCRAFLEELLDVLQSL
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only