missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING/TMEM173 Antibody (STING1/8129R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 405
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18586408 0.1 mL, Alexa Fluor 405
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586408 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320698AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STING/TMEM173
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon STING1/8129R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa190-290) of human STING/TMEM173 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.