missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING/TMEM173 Antibody (7C7), Novus Biologicals™

Código de producto. 30036233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30036233 100 μL 100 microlitros
30031462 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036233

Marca: Novus Biologicals NBP326282100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STING/TMEM173
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7C7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human STING/TMEM173 [UniProt Q86WV6]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 340061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.