missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STIM1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200076371 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18507752 0.025 mg 25 microgramos
18586094 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507752

Marca: Novus Biologicals NBP1767890.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

STIM1 Polyclonal antibody specifically detects STIM1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STIM1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen NP_003147
Alias de gen GOKD11S4896E, stromal interaction molecule 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 24 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human STIM1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of STIM1. Amino Acid Squence: CAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6786
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.