Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de tiras de reactivas de ácido ascórbico Quantofix™
Código de producto. 10474491 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Formato:
Tira
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10474491
Marca: Macherey-Nagel™ 91314
Permite la determinación fácil y rápida de ácido ascórbico y vitamina C en alimentos. Los kits de tiras reactivas de ácido ascórbico Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
Permite la determinación fácil y rápida de ácido ascórbico y vitamina C en alimentos. Los kits de tiras reactivas de ácido ascórbico Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
  • Listo para su uso
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 30 segundos
  • Excelentes para comprobar niveles en el sector alimentario
  • Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Formato Tira
Tipo Kit de tiras de análisis de ácido ascórbico